Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Darunavir |
| Emballage | Glasflaske |
| CAS | 206361-99-1 |
| Analysecertifikat | Tilgængelig |
| Fysisk form | Pulver |
| Molekylær formel | C27H37N3O7S |
| MDL nummer | MFCD09260006 |
| Farve | Hvid |
| InChI nøgle | CJBJHOAVZSMMDJ-HEXNFIEUSA-N |
| SMIL | CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)O[C@H]1CO[C@H]2OCC[C@@H]12)S(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1 |
| Vis mere |