Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Darunavir ethanolat
Artikelnummer. 17201176 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17201176 1 g
1 options
Artikelnummer. 17201176 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467040010
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Darunavir ethanolat
CAS 635728-49-3
Mængde 1 g
Molekylær formel C29H43N3O8S
Formel vægt 593.73