Få mere at vide
Darunavir-ethanolat, Mikromol™
Artikelnummer. 17917994
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17917994 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17917994 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3624.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Darunavir-ethanolat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Darunavir Ethanolate
CAS 635728-49-3
Analyt- eller komponentnavne Darunavir Ethanolate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C27 H37 N3 O7 S . C2 H6 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Carbamic acid, N-[(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, (3R,3aS,6aR)-hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl ester, compd. with ethanol (1:1), Carbamic acid, [(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, (3R,3aS,6aR)-hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl ester, compd. with ethanol (1:1) (9CI), Darunavir ethanolate
InChI formel InChI=1S/C27H37N3O7S.C2H6O/c1-18(2)15-30(38(33,34)21-10-8-20(28)9-11-21)16-24(31)23(14-19-6-4-3-5-7-19)29-27(32)37-25-17-36-26-22(25)12-13-35-26;1-2-3/h3-11,18,22-26,31H,12-17,28H2,1-2H3,(H,29,32);3H,2H2,1H3/t22-,23-,24+,25-,26+;/m0./s1
SMIL CCO.CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)O[C@H]2CO[C@H]3OCC[C@@H]23)S(=O)(=O)c4ccc(N)cc4
IUPAC navn [(3aS,4R,6aR)-2,3,3a,4,5,6a-hexahydrofuro[2,3-b]furan-4-yl] N-[(2S,3R)-4-[(4-aminophenyl)sulfonyl-(2-methylpropyl)amino]-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl]carbamat; Ethanol
Molekylvægt (g/mol) 593.73
Mængde 250 mg
Formel vægt 593,2771 g/mol