Få mere at vide
Darolutamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487206
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16487206 100 mg -
16467238 10 mg 10mg
16449767 5 mg -
16433257 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16487206 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16985
MedChemExpress Darolutamide (ODM-201;BAY-1841788) is a potent androgen receptor (AR) antagonist with an IC50 of 26 nM in in vitro assay.
Darolutamide (ODM-201
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Darolutamide
Fysisk form Powder
CAS 1297538-32-9
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H19ClN6O2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym ODM-201 BAY-1841788
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (313.40 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=C(C#N)C=CC(C2=NN(C[C@H](C)NC(C3=NNC(C(O)C)=C3)=O)C=C2)=C1
Molekylvægt (g/mol) 398.85
Formel vægt 398.85
Procent renhed 98.1%