Få mere at vide
Darodipine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Darodipine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N3O5/c1-5-25-18(23)14-10(3)20-11(4)15(19(24)26-6-2)16(14)12-8-7-9-13-17(12)22-27-21-13/h7-9,16,20H,5-6H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 371.1481 |