Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Darkfield Optic Ring til VisiLED Slim LED Ring Light
Shop alle Schott produkter
Til brug med (udstyr):
VisiLED Slim LED Ringlight (400 150)
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Beskrivelse
- Fokusoptikring til darkfield.
- Arbejdsafstand 5 til 25 mm.
- Til brug med VisiLED Slim Ringlight (400 150).
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Darkfield optisk ring |
| Fokus afstand | Fri arbejdsafstand: 5 til 20 mm |
| Til brug med (applikation) | Stereomikroskopi belysning |
| Til brug med (udstyr) | VisiLED Slim LED Ringlight (400 150) |