Få mere at vide
Motic™ Darkfield Attachment med Iris Membran, SMZ-171
Description
- Til enhver transmitterende lysstander (halogen eller LED).
- Iris blænde giver dig mulighed for at variere belysningsblænden i overensstemmelse med objektivets numeriske blænde.
Specifications
Specifications
| Type | Darkfield Attachment |
| Til brug med (udstyr) | Halogen- eller LED-transmitteret lysstativ, SMZ-171 mikroskoper |
| Inkluderer | Iris diafragma |