Få mere at vide
Motic™ Darkfield Attachment
Artikelnummer. 11761258
Skift visning
Til brug med (udstyr):
B1-223ASC, B3-223PL, DMWB1-223ASC mikroskoper
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11761258 B1-223ASC, B3-223PL, DMWB1-223ASC mikroskoper Hver
1 options
Artikelnummer. 11761258 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 12220275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00 DKK
    331.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.80 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Forbedre visuel kontrast ved hjælp af darkfield-metodologi. Motic™ Darkfield Attachment er en simpel vedhæftning af plug-in-typen.
  • Forbedre kontrasten mellem prøve og baggrund.
  • Enkel, plug-in-type vedhæftning.
  • Til brug med: B1-223ASC, B3-223PL, DMWB1-223ASC mikroskoper.
Tekniske data
Type Darkfield Plug-in Attachment
Til brug med (udstyr) B1-223ASC, B3-223PL, DMWB1-223ASC mikroskoper