Få mere at vide
Abeba™ Mørkeblå Velours ESD Anatom sikkerhedssko
Artikelnummer. 15578975
Skift visning
Størrelse:
38
39
42
45
46
50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
15578975 50
15558965 38
15568965 39
15598965 42
15528975 45
15538975 46
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15578975 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 32147/50
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Resperationsabsorberende speciel foring med sølvioner. Tåkappe af stål.
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Velour med åndbart tekstil indlæg
  • Mørkeblå
  • Stål tåkappe
  • Stødabsorberende PU mellemsål
  • Skridsikre PU-ydersål
  • Udskiftelig acc Wave indersål (artikel nr. 3580)
  • Desinficeret behandlet
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Åndbar foring med sølvioner
  • Vristområde med snøring
  • Reflekterende materiale
  • Velegnet til hæl- og fodløft
  • Ridsefast belægning i hælområdet
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Farve Blå
Materiale Velour
Størrelse 50
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Polyurethan
Stil 32147
Tå materiale Stål