missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Darinaparsin, TRC

Artikelnummer. 30362616
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362616 500 mg
30359720 50 mg
30353937 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362616 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD193425500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 69819-86-9
Molekylær formel C12H22AsN3O6S
Molekylvægt (g/mol) 411.31
Synonym N-[S-(Dimethylarsino)-N-L-γ-glutamyl-L-cysteinyl]-glycine, Dimethylarsinic Glutathione, ZIO 101, Zinapar, L-γ-Glutamyl-S-(dimethylarsino)-L-cysteinyl-glycine
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-3-dimethylarsanylsulfanyl-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid
SMIL CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(=O)OCC1OC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Darinaparsin
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H22AsN3O6S/c1-13(2)23-6-8(11(20)15-5-10(18)19)16-9(17)4-3-7(14)12(21)22/h7-8H,3-6,14H2,1-2H3,(H,15,20)(H,16,17)(H,18,19)(H,21,22)/t7-,8-/m0/s1
Formel vægt 411.0445
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.