missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Darifenacin N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Darifenacin N-Oxide |
| CAS | 1391080-40-2 |
| Molekylær formel | C28H30N2O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Darifenacin Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C28H30N2O3/c29-27(31)28(23-7-3-1-4-8-23,24-9-5-2-6-10-24)25-14-17-30(32,20-25)16-13-21-11-12-26-22(19-21)15-18-33-26/h1-12,19,25H,13-18,20H2,(H2,29,31)/t25-,30?/m1/s1 |
| SMIL | NC(=O)C([C@@H]1CC[N+]([O-])(CCc2ccc3OCCc3c2)C1)(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| IUPAC navn | 2-[(3S)-1-[2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethyl]-1-oxidopyrrolidin-1-ium-3-yl]-2,2-diphenylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 442.55 |
| Formel vægt | 442.2256 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?