Få mere at vide
Darifenacin Hydrobromide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050384
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30050384 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30050384 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3525.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Darifenacin Hydrobromide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Darifenacin Hydrobromide
CAS 133099-07-7
Analyt- eller komponentnavne Darifenacin Hydrobromide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C28 H30 N2 O2 . Br H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (S)-3-(Carbamoyldiphenylmethyl)-1-[2-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethyl]pyrrolidine hydrobromide, Darifenacin hydrobromide, Darilong, Emselex, Enablex, UK 88525-04, UK 88525-04 hydrobromide, (3S)-1-[2-(2,3-Dihydro-5-benzofuranyl)ethyl]-alpha,alpha-diphenyl-3-pyrrolidineacetamide hydrobromide (1:1), 3-Pyrrolidineacetamide, 1-[2-(2,3-dihydro-5-benzofuranyl)ethyl]-alpha,alpha-diphenyl-, monohydrobromide, (3S)- (9CI), 3-Pyrrolidineacetamide, 1-[2-(2,3-dihydro-5-benzofuranyl)ethyl]-alpha,alpha-diphenyl-, monohydrobromide, (S)-
InChI formel InChI=1S/C28H30N2O2.BrH/c29-27(31)28(23-7-3-1-4-8-23,24-9-5-2-6-10-24)25-14-17-30(20-25)16-13-21-11-12-26-22(19-21)15-18-32-26;/h1-12,19,25H,13-18,20H2,(H2,29,31);1H/t25-;/m1./s1
SMIL Br.NC(=O)C([C@@H]1CCN(CCc2ccc3OCCc3c2)C1)(c4ccccc4)c5ccccc5
IUPAC navn 2-[(3S)-1-[2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethyl]pyrrolidin-3-yl]-2,2-diphenylacetamide;hydrobromide
Molekylvægt (g/mol) 507.46
Mængde 250 mg
Formel vægt 506.1569 g/mol