Få mere at vide
Darapladib-urenhed, TRC
Artikelnummer. 30354120
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30354120 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30354120 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD19492550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Darapladib-impurity
CAS 1389264-17-8
Molekylær formel C36H38N4O2F4S
Mængde 50 mg
Synonym N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-[[2-[[(4-fluorophenyl)methyl]thio]-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-yl]oxy]-N-[[4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]acetamide
InChI formel InChI=1S/C36H38F4N4O2S/c1-3-43(4-2)20-21-44(22-25-8-12-27(13-9-25)28-14-16-29(17-15-28)36(38,39)40)33(45)23-46-34-31-6-5-7-32(31)41-35(42-34)47-24-26-10-18-30(37)19-11-26/h8-19H,3-7,20-24H2,1-2H3
SMIL CCN(CC)CCN(CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)COC3=NC(=NC4=C3CCC4)SCC5=CC=C(C=C5)F
IUPAC navn N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-[[2-[(4-fluorophenyl)methylsulfanyl]-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-yl]oxy]-N-[[4-[4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]fenyl]methyl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 666.77
Formel vægt 666.2652