missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Darapladib
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18759736
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18759736 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18759736 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6755/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent lp-PLA2 inhibitor

Darapladib is a potent lipoprotein-associated phospholipase A2 (lp-PLA2) inhibitor (IC50 = 5 nM in whole human plasma).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-[[(4-fluorophenyl)methyl]thio]-4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo-N-[[4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-cyclopentapyrimidine-1-acetamide
CAS 356057-34-6
Mængde 10 mg
Molekylær formel C36H38F4N4O2S
Formel vægt 666.77
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.