Få mere at vide
Daptomycin, MedChemExpress
Beskrivelse
Daptomycin is a lipopeptide antibiotic with rapid in vitro bactericidal activity against gram-positive organisms.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Daptomycin |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 103060-53-3 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C72H101N17O26 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | LY146032 |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (61.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (61.70 mM) |
| Vis mere |