Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Daptomycin
Artikelnummer. 15597049 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15597049 100 mg 100mg
15507059 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15597049 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461371000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1238.82 DKK
    1114.65 DKK / 100mg
    Spare 124.17 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Daptomycin, CAS # 103060-53-3, er et semisyntetisk polypeptidantibiotikum, der har bakteriedræbende aktivitet mod vancomycin-resistente gram-positive bakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Daptomycin er et antibiotikum, der virker mod vancomycin-resistente gram-positive bakterier, herunder enterokokker og Staphylococcus aureus
Applikationer
•Det har bakteriedræbende virkning mod vancomycin-resistente gram-positive bakterier
•Det kan binde bakteriecellemembranen, hvilket forårsager forstyrrelse af membranen og øger udstrømningen af kaliumioner fra bakterieceller, forstyrrer protein-, DNA- og RNA-syntese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103060-53-3
Molekylær formel C72H101N17O26
Molekylvægt (g/mol) 1620.67
InChI nøgle DOAKLVKFURWEDJ-AVSAZHKKSA-N
Synonym daptomycin
PubChem CID 133640189
SMIL CCCCCCCCCC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)C(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC3C(OC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC3=O)CCCN)CC(=O)O)C)CC(=O)O)CO)C(C)CC(=O)O)CC(=O)C4=CC=CC=C4N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Daptomycin
Tab ved tørring 10% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation (0,5% i MeOH) Klar farveløs til lys gul
Formel vægt 1620.67
Procent renhed ≥93% (HPLC)