Generel beskrivelse
•Daptomycin er et antibiotikum, der virker mod vancomycin-resistente gram-positive bakterier, herunder enterokokker og Staphylococcus aureus
Applikationer
•Det har bakteriedræbende virkning mod vancomycin-resistente gram-positive bakterier
•Det kan binde bakteriecellemembranen, hvilket forårsager forstyrrelse af membranen og øger udstrømningen af kaliumioner fra bakterieceller, forstyrrer protein-, DNA- og RNA-syntese
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Daptomycin |
| Tab ved tørring | 10% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Mængde | 500 mg |
| Opløselighedsinformation | (0,5% i MeOH) Klar farveløs til lys gul |
| Formel vægt | 1620.67 |
| Procent renhed | ≥93% (HPLC) |