missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dapsone N-Beta-D-Glucuronide Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30366533
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366533 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366533 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD19326510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dapsone N-b-D-Glucuronide Sodium Salt
CAS 54749-81-4
Molekylær formel C18H19N2NaO8S
Mængde 10 mg
Synonym [[4-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]phenyl]amino]-1-deoxy-β-D-glucopyranuronic Acid Monosodium Salt, 1-Deoxy-1-p-sulfanilylanilino-β-D-glucopyranuronic Acid Monosodium Salt
InChI formel InChI=1S/C18H20N2O8S.Na/c19-9-1-5-11(6-2-9)29(26,27)12-7-3-10(4-8-12)20-17-15(23)13(21)14(22)16(28-17)18(24)25;/h1-8,13-17,20-23H,19H2,(H,24,25);/q;+1/p-1/t13-,14-,15+,16-,17+;/m0./s1
SMIL O=S(C1=CC=C(N[C@@H]2O[C@H](C(O[Na])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1)(C3=CC=C(N)C=C3)=O
IUPAC navn sodium (2S,3S,4S,5R,6R)-6-((4-((4-aminophenyl)sulfonyl)phenyl)amino)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 446.41
Formel vægt 446.08
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.