Få mere at vide
Dapsone, LoGiCal
Artikelnummer. 30461483
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461483 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461483 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1932.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dapsone
CAS 80-08-0
Analyt- eller komponentnavne Dapsone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H12 N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Sulfacetamide Sodium Imp. D (EP), Sulfacetamide Imp. D (EP), Dapsone, 4,4'-sulfonyldianiline, Benzenamine, 4,4'-sulfonylbis-, Aniline, 4,4'-sulfonyldi- (7CI,8CI), 1,1'-Sulfonylbis[4-aminobenzene], 1358F, 4,4'-DDS, 4,4'-Dapsone, 4,4'-Diaminodiphenyl sulfone, 4,4'-Sulfonylbisaniline, 4,4'-Sulfonylbisbenzamine, 4,4'-Sulfonyldianiline, 4,4'-Sulfonyldiphenylamine, 4,4'-Sulphonyldianiline, 4-(4-Aminophenylsulfonyl)benzenamine, 4-Aminophenyl sulfone, Aczone, Aradur 9664-1, Aradur 976-1, Araldite HT 976, Atrisone, Avlosulfon, Avlosulfone, Bis(4-aminophenyl) sulfone, Bis(p-aminophenyl) sulfone, Croysulfone, DADFS, DADPS, DDS, DDS (pharmaceutical), DSS, Dapson, Di(4-aminophenyl)sulfone, Di(p-aminophenyl) sulfone, Diaphenylsulfon, Diaphenylsulfone, Diphenasone, Diphone, Disulone, Dumitone, Eporal, F 1358, HB-MC-GE 40, HB-MC-GE 45, HT 9664, HT 976, HT 976-1, HY 976, Hardener HT 976, Lapox K 10, Metabolite C, NSC 6091, Novophone, Seikacure S, Servidapson, Sulfona, Sulfona-Mae, Sulphadione, Sumicure S, Udolac, p,p'-Diaminodiphenyl sulfone, p,p'-Sulfonyldianiline, p-Aminophenyl sulfone, 4-Aminophenyl Sulfone, 4,4'-Sulfonyldianiline, Sulfacetamide Sodium Impurity D, Sulfacetamide Impurity D
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
Løsningstype Fedt
SMIL Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2
IUPAC navn 4-(4-aminophenyl)sulfonylanilin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 248.3
Mængde 10 mg
Formel vægt 248,0619 g/mol