missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dapsone-D8 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dapsone-D8 (major) |
| CAS | 557794-38-4 |
| Molekylær formel | C12 2H8 H4 N2 O2 S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Dapsone D8 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)c2c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c2[2H] |
| IUPAC navn | 4-(4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)sulfonyl-2,3,5,6-tetradeuterioaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.35 |
| Formel vægt | 256.1122 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?