Få mere at vide
Dapsone-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dapsone-d4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2/i1D,2D,5D,6D |
| Procent renhed | >95% |