missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Daprodustat, TRC

Artikelnummer. 30358673
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358673 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358673 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD19336825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Daprodustat
CAS 960539-70-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C19 H27 N3 O6
Mængde 25 mg
Synonym Glycine, N-[(1,3-dicyclohexylhexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl)carbonyl]-, N-[(1,3-Dicyclohexylhexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl)carbonyl]glycine, Daprodustat, GSK 1278863, GSK1278863A, GW342946X, GSK1714346A, GSK1278863A
InChI formel InChI=1S/C19H27N3O6/c23-14(24)11-20-16(25)15-17(26)21(12-7-3-1-4-8-12)19(28)22(18(15)27)13-9-5-2-6-10-13/h12-13,26H,1-11H2,(H,20,25)(H,23,24)
SMIL OC(=O)CNC(=O)C1=C(O)N(C2CCCCC2)C(=O)N(C3CCCCC3)C1=O
IUPAC navn 2-[(1,3-dicyclohexyl-4-hydroxy-2,6-dioxopyrimidine-5-carbonyl)amino]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 393.43
Formel vægt 393.19
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.