missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Daprodustat Bishydroxylated Metabolite, TRC

Artikelnummer. 30356483
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356483 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356483 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD1933701MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N1,N3-Bis(descyclohexyl) N1,N3-Bis(trans-4-Hydroxy-Cyclohexyl) Daprodustat
CAS 1846625-58-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C19H27N3O8
Mængde 1 mg
Synonym GSK2391220A, 2-(6-Hydroxy-1,3-bis((1r,4R)-4-hydroxycyclohexyl)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxamido)acetic acid
InChI formel InChI=1S/C19H27N3O8/c23-12-5-1-10(2-6-12)21-17(28)15(16(27)20-9-14(25)26)18(29)22(19(21)30)11-3-7-13(24)8-4-11/h10-13,23-24,28H,1-9H2,(H,20,27)(H,25,26)
SMIL O=C(O)CNC(C1=C(O)N([C@@H]2CC[C@@H](O)CC2)C(N([C@@H]3CC[C@@H](O)CC3)C1=O)=O)=O
IUPAC navn 2-[[4-hydroxy-1,3-bis(4-hydroxycyclohexyl)-2,6-dioxopyrimidine-5-carbonyl]amino]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 425.43
Formel vægt 425.1798
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.