Få mere at vide
Dapoxetine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dapoxetine |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO/c1-22(2)20(18-10-4-3-5-11-18)15-16-23-21-14-8-12-17-9-6-7-13-19(17)21/h3-14,20H,15-16H2,1-2H3/t20-/m0/s1 |
| Formel vægt | 305.178 |