missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dapoxetine N-Oxide (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dapoxetine N-Oxide |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO2/c1-22(2,23)20(18-10-4-3-5-11-18)15-16-24-21-14-8-12-17-9-6-7-13-19(17)21/h3-14,20H,15-16H2,1-2H3/t20-/m0/s1 |
| Formel vægt | 321.1729 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?