missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dapoxetine N-Oxide (90%), TRC

Artikelnummer. 30360284
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360284 2.5 mg
30365373 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360284 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD1857102.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1346603-24-4
Molekylær formel C21 H23 N O2
Molekylvægt (g/mol) 321.41
Synonym Dapoxetine N-Oxide
IUPAC navn (1S)-N,N-dimethyl-3-naphthalen-1-yloxy-1-phenylpropan-1-amine oxide
SMIL C[N+](C)([O-])[C@@H](CCOc1cccc2ccccc12)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dapoxetine N-Oxide
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23NO2/c1-22(2,23)20(18-10-4-3-5-11-18)15-16-24-21-14-8-12-17-9-6-7-13-19(17)21/h3-14,20H,15-16H2,1-2H3/t20-/m0/s1
Formel vægt 321.1729
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.