Få mere at vide
Dapoxetine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dapoxetine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO.ClH/c1-22(2)20(18-10-4-3-5-11-18)15-16-23-21-14-8-12-17-9-6-7-13-19(17)21;/h3-14,20H,15-16H2,1-2H3;1H/t20-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 341.1546 |
| Procent renhed | >95% |