Få mere at vide
Dapoxetine Hydrochloride, Mikromol™
Descrizione
Dapoxetine Hydrochloride
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Dapoxetine Hydrochloride |
| CAS | 129938-20-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dapoxetine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H23 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (S)-(+)-Dapoxetine hydrochloride, Dapoxetine hydrochloride, LY 210448 hydrochloride, Priligy, (alphaS)-N,N-Dimethyl-alpha-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]-benzenemethanamine Hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, N,N-dimethyl-alpha-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]-, hydrochloride, (S)-, Benzenemethanamine, N,N-dimethyl-alpha-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]-, hydrochloride, (alphaS)- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO.ClH/c1-22(2)20(18-10-4-3-5-11-18)15-16-23-21-14-8-12-17-9-6-7-13-19(17)21;/h3-14,20H,15-16H2,1-2H3;1H/t20-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CN(C)[C@@H](CCOc1cccc2ccccc12)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | (1S)-N,N-dimethyl-3-naphthalen-1-yloxy-1-phenylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?