Få mere at vide
MedChemExpress Dapivirine
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 329.4 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Renhed | 99.23% |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 47 mg/mL (142.68 mM) |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 244767-67-7 |
| Synonym | TMC120∣ R147681 |