missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dapivirine, TRC

Artikelnummer. 30360525
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360525 5 mg
30352101 10 mg
30354279 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360525 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD1855005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 244767-67-7
Molekylær formel C20 H19 N5
Molekylvægt (g/mol) 329.4
Synonym Benzonitrile, 4-[[4-[(2,4,6-trimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]-, 4-[[4-[(2,4,6-Trimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile, AIDS 105293, Dapivirine, R 147681, TMC 120, TMC 120R147681
IUPAC navn 4-[[4-(2,4,6-trimethylanilino)pyrimidin-2-yl]amino]benzonitrile
SMIL Cc1cc(C)c(Nc2ccnc(Nc3ccc(cc3)C#N)n2)c(C)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dapivirine
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H19N5/c1-13-10-14(2)19(15(3)11-13)24-18-8-9-22-20(25-18)23-17-6-4-16(12-21)5-7-17/h4-11H,1-3H3,(H2,22,23,24,25)
Formel vægt 329.164
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.