Få mere at vide
Dapivirine-d11, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dapivirine-d11 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19N5/c1-13-10-14(2)19(15(3)11-13)24-18-8-9-22-20(25-18)23-17-6-4-16(12-21)5-7-17/h4-11H,1-3H3,(H2,22,23,24,25)/i1D3,2D3,3D3,10D,11D |