Få mere at vide
BD Biosciences™ DAPI-løsning (RUO)
Beskrivelse
- Nukleinsyrefarvning, der binder til AT-rige områder af DNA langs den mindre rille.
- DAPI er overvejende uigennemtrængelig for levende celler, hvilket gør det muligt at bruge det som et levedygtighedsfarvestof i ufikserede celler for at skelne intakte fra membrankompromitterede celler.
- Bemærk dog, at høje koncentrationer af farvestoffet stadig kan trænge ind i intakte celler.
- Derudover kan DAPI bruges til at analysere DNA-indhold i fikserede celler eller som en nuklear modfarvning i billeddannelse eller flowcytometri.
- Når det er bundet til dobbeltstrenget DNA, har DAPI et excitationsbølgelængde maksimum på 358 nm og et emissionsmaksimum på 461 nm.
- DAPI er også godt ophidset af den violette laserlinje (f.eks. 405 nm). Bemærk, at DAPI også binder RNA.
- Under disse betingelser udsender DAPI maksimalt ved 500 nm, men med mindre intensitet end når det er bundet til dobbeltstrenget DNA.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1.0 mg/mL |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri, bioimaging, immunfluorescens |
| Mængde | 1 mg |
| Opbevaringskrav | Undgå flere fryse-optøninger af produktet. Produktet bør opbevares ufortyndet ved -°20 C til langtidsopbevaring, og det kan opbevares ufortyndet ved 4 °C ved korttidsopbevaring. |
| Plet type | Nukleinsyrefarvning |