missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dapansutrile, MedChemExpress

Artikelnummer. 16407438
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16407438 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16407438 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17629

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Dapansutrile is a potent, orally active and selective NLRP3 inflammasome inhibitor. Dapansutrile has anti-inflammatory activity and decreases immune factor levels. Dapansutrile can be used for research of inflammatory diseases.

Dapansutrile is a potent, orally active and selective NLRP3 inflammasome inhibitor. Dapansutrile has anti-inflammatory activity and decreases immune factor levels. Dapansutrile can be used for research of inflammatory diseases.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dapansutrile
Fysisk form Solid
CAS 54863-37-5
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H7NO2S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (938.65 mM) ∣H2O : 36.67 mg/mL (275.36 mM; Need ultrasonic)
SMIL N#CCCS(=O)(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 133.17
Formel vægt 133.17
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.