Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Dapagliflozin
Artikelnummer. 16564274 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16564274 5 g
16554274 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16564274 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464620050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 461432-26-8 | C21H25ClO6 | 408.88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 461432-26-8
Molekylær formel C21H25ClO6
Molekylvægt (g/mol) 408.88
InChI nøgle JVHXJTBJCFBINQ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 2-{4-chlor-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl}-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL CCOC1=CC=C(CC2=C(Cl)C=CC(=C2)C2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dapagliflozin
Smeltepunkt 65.0°C to 70.0°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dmso, methanol
Formel vægt 408.88