Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Dapagliflozin
Artikelnummer. 16554274 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16554274 1 g
16564274 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16554274 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464620010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 461432-26-8 | C21H25ClO6 | 408.88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 461432-26-8
Molekylær formel C21H25ClO6
Molekylvægt (g/mol) 408.88
InChI nøgle JVHXJTBJCFBINQ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 2-{4-chlor-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl}-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL CCOC1=CC=C(CC2=C(Cl)C=CC(=C2)C2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dapagliflozin
Smeltepunkt 65.0°C to 70.0°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dmso, methanol
Formel vægt 408.88
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dapagliflozin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.