Få mere at vide
Dapagliflozin, Mikromol™
Artikelnummer. 17914106
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17914106 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17914106 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3611.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dapagliflozin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dapagliflozin
CAS 461432-26-8
Analyt- eller komponentnavne Dapagliflozin
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C21 H25 Cl O6
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol, (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, BMS 512148, Dapagliflozin, Farxiga
InChI formel InChI=1S/C21H25ClO6/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3/t17-,18-,19+,20-,21+/m1/s1
SMIL CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1
IUPAC navn (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 408.87
Mængde 100 mg
Formel vægt 408.134 g/mol