missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dapagliflozin Methyl Acetate, TRC

Artikelnummer. 30366915
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366915 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366915 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD18361050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dapagliflozin Methyl Acetate
CAS 1632287-34-3
Molekylær formel C23 H27 Cl O7
Mængde 50 mg
Synonym ((2R,3S,4R,5R,6S)-6-(4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl Acetate, Dapagliflozin Impurity-S2D(Mono acetylated)
InChI formel InChI=1S/C23H27ClO7/c1-3-29-17-7-4-14(5-8-17)10-16-11-15(6-9-18(16)24)23-22(28)21(27)20(26)19(31-23)12-30-13(2)25/h4-9,11,19-23,26-28H,3,10,12H2,1-2H3/t19-,20-,21+,22-,23+/m1/s1
SMIL CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@@H]3O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 450.909
Formel vægt 450.145
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.