Få mere at vide
Dapagliflozin Keto Impurity, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dapagliflozin Keto Impurity |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23ClO7/c1-2-28-13-6-3-11(4-7-13)17(24)14-9-12(5-8-15(14)22)21-20(27)19(26)18(25)16(10-23)29-21/h3-9,16,18-21,23,25-27H,2,10H2,1H3/t16-,18-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| Formel vægt | 422.1132 |