missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dapagliflozin hydroxy Impurity (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S)-1,5-anhydro-1-C-[4-Chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)hydroxymethyl]phenyl]-D-glucitol |
| CAS | 1204222-85-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21 H25 Cl O7 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (1S)-1,5-anhydro-1-C-[4-Chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)hydroxymethyl]phenyl]-D-glucitol, (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Chloro-3-((4-ethoxyphenyl)(hydroxy)methyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, Hydroxy-Dapagliflozin Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClO7/c1-2-28-13-6-3-11(4-7-13)17(24)14-9-12(5-8-15(14)22)21-20(27)19(26)18(25)16(10-23)29-21/h3-9,16-21,23-27H,2,10H2,1H3/t16-,17?,18-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| SMIL | CCOc1ccc(cc1)C(O)c2cc(ccc2Cl)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC navn | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)-hydroxymethyl]phenyl]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 424.872 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?