Få mere at vide
Dapagliflozin (2S)-1,2-Propanediol Monohydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049081
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049081 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049081 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3611.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dapagliflozin (2S)-1,2-Propanediol Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dapagliflozin (2S)-1,2-Propanediol Monohydrate
CAS 960404-48-2
Analyt- eller komponentnavne Dapagliflozin (2S)-1,2-Propanediol Monohydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21H25ClO6.C3H8O2.H2O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol compd. with (2S)-1,2-propanediol, hydrate (1:1:1), D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-, (1S)-, compd. with (2S)-1,2-propanediol (1:1), monohydrate (9CI)
InChI formel InChI=1S/C21H25ClO6.C3H8O2.H2O/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21;1-3(5)2-4;/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3;3-5H,2H2,1H3;1H2/t17-,18-,19+,20-,21+;3-;/m10./s1
SMIL O.CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1.C[C@H](O)CO
IUPAC navn (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol;(2S)-propane-1,2-diol;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 502.98
Mængde 50 mg
Formel vægt 502.197 g/mol