Få mere at vide
DAP3 Antibody, FITC, R&D Systems™
Artikelnummer. 18604555 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
18604555 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18604555 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP298784F
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
DAP3 Polyclonal specifically detects DAP3 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Immunoprecipitation, Western Blot
Fortynding Western Blot, Immunoprecipitation
Indhold og opbevaring Store at 4C in the dark.
Produkttype Antibody
Produktlinje Novus