Få mere at vide
Danusertib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Danusertib |
| CAS | 827318-97-8 |
| Molekylær formel | C26 H30 N6 O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-N-[1,4,5,6-tetrahydro-5-[(2R)-2-methoxy-2-phenylacetyl]pyrrolo[3,4-c]pyrazol-3-yl]benzamide, PHA 739358 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H30N6O3/c1-30-12-14-31(15-13-30)20-10-8-19(9-11-20)25(33)27-24-21-16-32(17-22(21)28-29-24)26(34)23(35-2)18-6-4-3-5-7-18/h3-11,23H,12-17H2,1-2H3,(H2,27,28,29,33)/t23-/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@@H](C(=O)N1Cc2[nH]nc(NC(=O)c3ccc(cc3)N4CCN(C)CC4)c2C1)c5ccccc5 |
| IUPAC navn | N-[5-[(2R)-2-methoxy-2-phenylacetyl]-4,6-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyrazol-3-yl]-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 474.55 |
| Formel vægt | 474.2379 |