Få mere at vide
Danusertib, MedChemExpress
Beskrivelse
Danusertib is a pyrrolo-pyrazole and aurora kinase inhibitor with IC50 of 13, 79, and 61 nM for Aurora A, B, and C, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Danusertib |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 827318-97-8 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H30N6O3 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | PHA-739358 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (105.36 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |