Få mere at vide
Dantrolene USP Related Compound C, Mikromol™
Beskrivelse
Dantrolene USP Related Compound C, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde |
| CAS | 7147-77-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-(4-nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H7 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-(4-Nitrophenyl)furan-2-carbaldehyde, (5-(4-nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde, Dantrolene Related Compound C |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7NO4/c13-7-10-5-6-11(16-10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-7H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2oc(C=O)cc2 |
| Vis mere |