missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dantrolene USP Related Compound C, Mikromol™

Artikelnummer. 30052655
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052655 25 mg
17963196 100 mg
30464214 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30052655 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0905.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Dantrolene USP Related Compound C
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(4-nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde
CAS 7147-77-5
Analyt- eller komponentnavne 5-(4-nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H7 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-(4-Nitrophenyl)furan-2-carbaldehyde, (5-(4-nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde, Dantrolene Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C11H7NO4/c13-7-10-5-6-11(16-10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-7H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2oc(C=O)cc2
IUPAC navn 5-(4-nitrophenyl)furan-2-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 217.18
Mængde 25 mg
Formel vægt 217.0375 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.