Få mere at vide
Dantrolennatriumsalt Hemiheptahydrat, TRC
Artikelnummer. 30359138
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359138 250 mg
30355292 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30359138 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD185000250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24868-20-0
Molekylær formel 2C14H9N4O5.2Na.7H2O
Molekylvægt (g/mol) 798.58
Synonym 2,4-Imidazolidinedione, 1-[[[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-, sodium salt, hydrate (2:2:7), 2,4-Imidazolidinedione, 1-[[[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-, sodium salt, hydrate (2:7) (9CI), Hydantoin, 1-[[5-(p-nitrophenyl)furfurylidene]amino]-, sodium salt, hydrate (2:7) (8CI), 1-[[5-(p-Nitrophenyl)furfurylidene]amino]hydantoin sodium salt hydrate
IUPAC navn disodium; 1-[(E)-[5-(4-nitrophenyl)furan-2-yl]methylideneamino]imidazolidin-3-ide-2,4-dione; heptahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2oc(\C=N\N3CC(=O)[N-]C3=O)cc2.[O-][N+](=O)c4ccc(cc4)c5oc(\C=N\N6CC(=O)[N-]C6=O)cc5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dantrolene Sodium Hydrate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/2C14H10N4O5.2Na.7H2O/c2*19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22;;;;;;;;;/h2*1-7H,8H2,(H,16,19,20);;;7*1H2/q;;2*+1;;;;;;;/p-2/b2*15-7+;;;;;;;;;
Formel vægt 798.1681