Få mere at vide
Dantrolennatriumhydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17991826
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17991826 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17991826 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3086.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Dantrolennatriumhydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dantrolene Sodium Hydrate
CAS 24868-20-0
Analyt- eller komponentnavne Dantrolene Sodium Hydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 2 C14 H9 N4 O5 . 2 Na . 7 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2,4-Imidazolidinedione, 1-[[[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-, sodium salt, hydrate (2:2:7), 2,4-Imidazolidinedione, 1-[[[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-, sodium salt, hydrate (2:7) (9CI), Hydantoin, 1-[[5-(p-nitrophenyl)furfurylidene]amino]-, sodium salt, hydrate (2:7) (8CI), 1-[[5-(p-Nitrophenyl)furfurylidene]amino]hydantoin sodium salt hydrate
InChI formel InChI=1S/2C14H10N4O5.2Na.7H2O/c2*19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22;;;;;;;;;/h2*1-7H,8H2,(H,16,19,20);;;7*1H2/q;;2*+1;;;;;;;/p-2/b2*15-7+;;;;;;;;;
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2oc(\C=N\N3CC(=O)[N-]C3=O)cc2.[O-][N+](=O)c4ccc(cc4)c5oc(\C=N\N6CC(=O)[N-]C6=O)cc5
IUPAC navn disodium; 1-[(E)-[5-(4-nitrophenyl)furan-2-yl]methylideneamino]imidazolidin-3-ide-2,4-dione; heptahydrat
Molekylvægt (g/mol) 798.58
Mængde 250 mg
Formel vægt 798,1681 g/mol