Få mere at vide
Dantrolen natrium hemiheptahydrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17750679 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17750679 25 g
17740679 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17750679 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469940250
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dantrolen natrium hemiheptahydrat
CAS 24868-20-0
Synonym 1-[(5-(p-Nitrophenyl)-furfuryliden)amino]hydantoin-natriumsalt
Mængde 25 g
Opløselighed let opløselig aq. soln.
Smeltepunkt 225 °C til 226 °C
Forsendelsestilstand Ingen særlige krav
Produktlinje Livsvidenskab
Molekylær formel C14H9N4Na05 · 3,5 H2O
Fysisk form Krystallinsk pulver
Farve Gul til Orange til Brun
Renhed ≥97,5 %