missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dantrolene, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dantrolene |
| CAS | 7261-97-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dantrolene |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C14 H10 N4 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Dantrolen, 2,4-Imidazolidinedione, 1-[[[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-, Hydantoin, 1-[[5-(p-nitrophenyl)furfurylidene]amino]- (8CI), 1-[[[5-(4-Nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-2,4-imidazolidinedione, 1-[[5-(p-Nitrophenyl)furfurylidene]amino]hydantoin, Dantrolene, F 368 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10N4O5/c19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22/h1-7H,8H2,(H,16,19,20)/b15-7+ |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2oc(\C=N\N3CC(=O)NC3=O)cc2 |
| IUPAC navn | 1-[(E)-[5-(4-nitrophenyl)furan-2-yl]methylideneamino]imidazolidine-2,4-dione |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?