Få mere at vide
Dantrolene-13C3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dantrolene-13C3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10N4O5/c19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22/h1-7H,8H2,(H,16,19,20)/b15-7+ |